Print…
Isonicotinonitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Pyridinecarbonitrile, Pyridine-4-carbonitrile, 4-Cyanopyridine
110871000 110875000 110870025 110870250
ACRO110871000EA 27.7 EUR
ACRO110871000 ACRO110875000 ACRO110870025 ACRO110870250
Isonicotinonitrile 98%
Isonicotinonitrile
Fórmula: C₆H₄N₂
Ponto de ebulição: 196 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 77…81 °C
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006417
Número CAS: 100-48-1
EINECS: 202-856-2
Encomendar
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %