Print…
Pyridine-2-carbonitrile 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
110850050 110851000 110855000
ACRO110850050EA 30.3 EUR
ACRO110850050 ACRO110851000 ACRO110855000
Pyridine-2-carbonitrile 99%
Pyridine-2-carbonitrile
Fórmula: C₆H₄N₂
Ponto de ebulição: 212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 26…28 °C
Densidade: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006218
Número CAS: 100-70-9
EINECS: 202-880-3
UN: 3439
Encomendar
Appearance White to brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 31 °C
GC ≥98.5 %