Print…
2-Chloro-3-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C61607-25G C61607-5G
SIALC61607-25GEA 109 EUR
SIALC61607-25G SIALC61607-5G
2-Chloro-3-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₃ClN₂O₂
Ponto de ebulição: 260 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 99…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006232
Número CAS: 5470-18-8
EINECS: 226-799-8