4-Amino-3,5-dichloropyridine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24725.06
B24725.14
B24725.06EA
36.2
EUR
B24725.06
B24725.14
4-Amino-3,5-dichloropyridine ≥98%
4-Amino-3,5-dichloropyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 22889-78-7
Molecular Formula: C5H4Cl2N2
Formula Weight: 163.01
Melting Point: 159-163°
Beilstein Reference: 120547
Fórmula:
C₅H₄Cl₂N₂ Ponto de Fusão: 159…163 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00125023 Número CAS: 22889-78-7 EINECS: 245-304-6 |