Print…
4-Amino-2-chloropyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-4-aminopyridine
345450050 345450250 345451000
ACRO345450050EA 55.9 EUR
ACRO345450050 ACRO345450250 ACRO345451000
4-Amino-2-chloropyridine 97%
4-Amino-2-chloropyridine
Fórmula: C₅H₅ClN₂
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 92…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060089
Número CAS: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %