Print…
2-Amino-5-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 5-Chloropyridin-2-amine, 5-Chloro-2-pyridylamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A46803-100G A46803-25G
SIALA46803-100GEA 178 EUR
SIALA46803-100G SIALA46803-25G
2-Amino-5-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-chloropyridine
Fórmula: C₅H₅ClN₂
Ponto de ebulição: 241 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 129…131 °C
Densidade: 1,514 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006324
Número CAS: 1072-98-6
EINECS: 214-020-4