2-Amino-5-chloropyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Chloropyridin-2-amine, 5-Chloro-2-pyridylamine
A12063.14
A12063.22
A12063.36
A12063.14EA
49
EUR
A12063.14
A12063.22
A12063.36
2-Amino-5-chloropyridine 98%
2-Amino-5-chloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 1072-98-6
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Flash Point: 160°(320°F)
Melting Point: 135-138°
Boiling Point: 127-129°/21mm
Beilstein Reference: 108735
MDL No.: MFCD00006324
Fórmula:
C₅H₅ClN₂ Ponto de ebulição: 127…129 °C (21 mmHg) Ponto de Fusão: 135…138 °C Densidade: 1,514 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 160 °C (320 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006324 Número CAS: 1072-98-6 EINECS: 214-020-4 |