2-Amino-3,5-dichloropyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21984.14
B21984.22
B21984.14EA
144
EUR
B21984.14
B21984.22
2-Amino-3,5-dichloropyridine 98%
2-Amino-3,5-dichloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 4214-74-8
Molecular Formula: C5H4Cl2N2
Formula Weight: 163.01
Odour: Unpleasant
Melting Point: 81-83°
Beilstein Reference: 119376
MDL No.: MFCD00006313
Fórmula:
C₅H₄Cl₂N₂ Ponto de Fusão: 81…83 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006313 Número CAS: 4214-74-8 EINECS: 224-143-5 |