Print…
2-Amino-3,5-dichloropyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
159380050 159380250 159381000
ACRO159380050EA 12.3 EUR
ACRO159380050 ACRO159380250 ACRO159381000
2-Amino-3,5-dichloropyridine 97%
2-Amino-3,5-dichloropyridine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Número MDL : MFCD00006313
Número CAS: 4214-74-8
EINECS: 224-143-5
Encomendar
Appearance Light beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
Acid insoluble substances ≤0.05 % (in HCl)