2-Chloro-5-iodopyridine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B25271.03
B25271.06
B25271.14
B25271.03EA
34.3
EUR
B25271.03
B25271.06
B25271.14
2-Chloro-5-iodopyridine ≥98%
2-Chloro-5-iodopyridine
Purity: 98%
CAS No.: 69045-79-0
Molecular Formula: C5H3ClIN
Formula Weight: 239.44
Melting Point: 95-98°
Beilstein Reference: 108889
Fórmula:
C₅H₃ClIN Ponto de Fusão: 95…98 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01863635 Número CAS: 69045-79-0 |