Print…
2-Chloro-4-iodopyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
378420050 378420250
ACRO378420050EA 45.8 EUR
ACRO378420050 ACRO378420250
2-Chloro-4-iodopyridine 98%
2-Chloro-4-iodopyridine
Fórmula: C₅H₃ClIN
Ponto de Fusão: 41…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861983
Número CAS: 153034-86-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to brown-yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥97.5 %