2-Chloro-3-fluoropyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 17282-04-1
Molecular Formula: C5H3ClFN
Formula Weight: 131.54
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5095
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 62-64°/23mm
Beilstein Reference: 1363435
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD03095302
Fórmula:
C₅H₃ClFN Ponto de ebulição: 62…64 °C (23 mmHg) Densidade: 1,325 Ponto de Inflamação: 72 °C (161 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03095302 Número CAS: 17282-04-1 UN: 2810 ADR: 6.1,II |