Print…
6-Chloronicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
156353-100G 156353-25G 156353-5G
SIAL156353-100GEA 94.6 EUR
SIAL156353-100G SIAL156353-25G SIAL156353-5G
6-Chloronicotinic acid, Sigma-Aldrich®
6-Chloronicotinic acid
Fórmula: C₆H₄ClNO₂
Ponto de ebulição: 284 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 188…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006241
Número CAS: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5