Print…
6-Chloronicotinic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
A15620.06 A15620.14 A15620.22
A15620.06EA 42.8 EUR
A15620.06 A15620.14 A15620.22
6-Chloronicotinic acid ≥99%
6-Chloronicotinic acid
Purity: 99% CAS No.: 5326-23-8 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Melting Point: ca 192° dec. Beilstein Reference: 115993
Fórmula: C₆H₄ClNO₂
Ponto de ebulição: 284 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼ 192 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006241
Número CAS: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5