Print…
6-Chloronicotinic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
168690050 168690250 168691000
ACRO168690050EA 34.9 EUR
ACRO168690050 ACRO168690250 ACRO168691000
6-Chloronicotinic acid 99%
6-Chloronicotinic acid
Fórmula: C₆H₄ClNO₂
Ponto de ebulição: 284 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 186…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006241
Número CAS: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5
Encomendar
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %