Print…
2-Chloronicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
150339-10G 150339-50G
SIAL150339-10GEA 48.9 EUR
SIAL150339-10G SIAL150339-50G
2-Chloronicotinic acid, Sigma-Aldrich®
2-Chloronicotinic acid
Fórmula: C₆H₄ClNO₂
Ponto de ebulição: 284 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 181 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006236
Número CAS: 2942-59-8
EINECS: 220-937-0