2-Chloronicotinic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A17082.09
A17082.18
A17082.30
A17082.09EA
33.3
EUR
A17082.09
A17082.18
A17082.30
2-Chloronicotinic acid ≥99%
2-Chloronicotinic acid
Purity: 99%
CAS No.: 2942-59-8
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Melting Point: ca 180° dec.
Beilstein Reference: 119023
Fórmula:
C₆H₄ClNO₂ Ponto de ebulição: 284 °C (1013 hPa) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006236 Número CAS: 2942-59-8 EINECS: 220-937-0 |