2,6-Dichloronicotinic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
L20002.03
L20002.06
L20002.03EA
40.9
EUR
L20002.03
L20002.06
2,6-Dichloronicotinic acid ≥97%
2,6-Dichloronicotinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 38496-18-3
Molecular Formula: C6H3Cl2NO2
Formula Weight: 192.00
Melting Point: 146-151°
Beilstein Reference: 136114
Fórmula:
C₆H₃Cl₂NO₂ Ponto de Fusão: 146…151 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00075583 Número CAS: 38496-18-3 |