Print…
6-Chloronicotinamide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 6-Chloropyridine-3-carboxamide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C58002-10G C58002-1G
SIALC58002-10GEA 160 EUR
SIALC58002-10G SIALC58002-1G
6-Chloronicotinamide, Sigma-Aldrich®
6-Chloronicotinamide
Fórmula: C₆H₅ClN₂O
Peso Molecular: 156.57 g/mol
Número MDL : MFCD00006242
Número CAS: 6271-78-9
EINECS: 228-456-8