Print…
6-Chloronicotinamide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloropyridine-3-carboxamide
B21922.03 B21922.06 B21922.14
B21922.03EA 21.4 EUR
B21922.03 B21922.06 B21922.14
6-Chloronicotinamide ≥98%
6-Chloronicotinamide
Purity: 98% CAS No.: 6271-78-9 Molecular Formula: C6H5ClN2O Formula Weight: 156.57 Melting Point: 214-216° Beilstein Reference: 116043
Fórmula: C₆H₅ClN₂O
Peso Molecular: 156.57 g/mol
Ponto de Fusão: 214…216 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006242
Número CAS: 6271-78-9
EINECS: 228-456-8