Print…
2-Chloronicotinonitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-3-carbonitrile
352080010 352080050 352080250
ACRO352080010EA 22.3 EUR
ACRO352080010 ACRO352080050 ACRO352080250
2-Chloronicotinonitrile 98%
2-Chloronicotinonitrile
Fórmula: C₆H₃ClN₂
Ponto de ebulição: 112 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 107…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014628
Número CAS: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥97.5 %