Print…
2-Bromo-3-hydroxypyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-3-pyridinol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
116173-25G 116173-5G
SIAL116173-25GEA 210 EUR
SIAL116173-25G SIAL116173-5G
2-Bromo-3-hydroxypyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Fórmula: C₅H₄BrNO
Ponto de ebulição: 232 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 185…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006220
Número CAS: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5