Print…
2-Bromo-3-hydroxypyridine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-3-pyridinol
A12687.06 A12687.14 A12687.22
A12687.06EA 52.7 EUR
A12687.06 A12687.14 A12687.22
2-Bromo-3-hydroxypyridine ≥99%
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Purity: 99% CAS No.: 6602-32-0 Molecular Formula: C5H4BrNO Formula Weight: 174.00 Melting Point: 182-186° Beilstein Reference: 109829
Fórmula: C₅H₄BrNO
Ponto de ebulição: 232 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 182…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006220
Número CAS: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5