Print…
2-Bromo-3-hydroxypyridine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-3-pyridinol
152170050 152170250
ACRO152170050EA 38.4 EUR
ACRO152170050 ACRO152170250
2-Bromo-3-hydroxypyridine 99%
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Fórmula: C₅H₄BrNO
Ponto de ebulição: 232 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 185…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006220
Número CAS: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5
Encomendar
Appearance Grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %