5-Bromo-2-methoxypyridine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L20017.06
L20017.14
L20017.06EA
60.4
EUR
L20017.06
L20017.14
5-Bromo-2-methoxypyridine ≥98%
5-Bromo-2-methoxypyridine
Purity: 98%
CAS No.: 13472-85-0
Molecular Formula: C6H6BrNO
Formula Weight: 188.02
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5550
Boiling Point: 80°/12mm
Beilstein Reference: 115150
MDL No.: MFCD01318952
Fórmula:
C₆H₆BrNO Ponto de ebulição: 80 °C (12 mmHg) Densidade: 1,453 Ponto de Inflamação: 96 °C (204 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01318952 Número CAS: 13472-85-0 |