Print…
5-Bromo-2-methoxypyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
376880050 376880250
ACRO376880050EA 43.1 EUR
ACRO376880050 ACRO376880250
5-Bromo-2-methoxypyridine 97%
5-Bromo-2-methoxypyridine
Fórmula: C₆H₆BrNO
Ponto de ebulição: 80 °C (12 mmHg)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Número MDL : MFCD01318952
Número CAS: 13472-85-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %