2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14985.14
A14985.06
A14985.14EA
137
EUR
A14985.14
A14985.06
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine 97%
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 6945-68-2
Molecular Formula: C5H4BrN3O2
Formula Weight: 218.01
Melting Point: 206-210°
Beilstein Reference: 383851
Fórmula:
C₅H₄BrN₃O₂ Ponto de Fusão: 206…210 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00047441 Número CAS: 6945-68-2 |