Print…
4-Amino-3-bromopyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-4-pyridylamine, 3-Bromopyridin-4-amine
360620010 360620050
ACRO360620010EA 56.6 EUR
ACRO360620010 ACRO360620050
4-Amino-3-bromopyridine 98%
4-Amino-3-bromopyridine
Fórmula: C₅H₅BrN₂
Ponto de ebulição: 244 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 67…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02068297
Número CAS: 13534-98-0
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
GC ≥97.5 %