5-Amino-2-bromopyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L20008.06
L20008.14
L20008.06EA
128
EUR
L20008.06
L20008.14
5-Amino-2-bromopyridine 97%
5-Amino-2-bromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 13534-97-9
Molecular Formula: C5H5BrN2
Formula Weight: 173.01
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 109102
Fórmula:
C₅H₅BrN₂ Ponto de Fusão: 75…79 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01646116 Número CAS: 13534-97-9 |