2-Amino-5-bromopyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14280.06
A14280.14
A14280.22
A14280.06EA
35.2
EUR
A14280.06
A14280.14
A14280.22
2-Amino-5-bromopyridine 98%
2-Amino-5-bromopyridine
Purity: 98%
CAS No.: 1072-97-5
Molecular Formula: C5H5BrN2
Formula Weight: 173.01
Melting Point: 135-140°
Beilstein Reference: 108737
Fórmula:
C₅H₅BrN₂ Ponto de ebulição: 244 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 135…140 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006323 Número CAS: 1072-97-5 EINECS: 214-019-9 |