Print…
2-Amino-3-bromopyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
360580050 360580250
ACRO360580050EA 46 EUR
ACRO360580050 ACRO360580250
2-Amino-3-bromopyridine 98%
2-Amino-3-bromopyridine
Fórmula: C₅H₅BrN₂
Ponto de Fusão: 61…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095187
Número CAS: 13534-99-1
Encomendar
Appearance Grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
GC ≥97.5 %