2-Amino-3,5-dibromopyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12706.14
A12706.22
A12706.14EA
109
EUR
A12706.14
A12706.22
2-Amino-3,5-dibromopyridine 97%
2-Amino-3,5-dibromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 35486-42-1
Molecular Formula: C5H4Br2N2
Formula Weight: 251.92
Melting Point: 102-105°
Beilstein Reference: 119390
Fórmula:
C₅H₄Br₂N₂ Ponto de ebulição: 254 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 102…105 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00038041 Número CAS: 35486-42-1 EINECS: 252-590-6 |