Print…
2-Bromo-5-iodopyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
652598-25G 652598-5G
SIAL652598-25GEA 517 EUR
SIAL652598-25G SIAL652598-5G
2-Bromo-5-iodopyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-iodopyridine
Fórmula: C₅H₃BrIN
Número MDL : MFCD03095201
Número CAS: 73290-22-9