3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H25766.03
H25766.06
H25766.03EA
39.3
EUR
H25766.03
H25766.06
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Purity: 99%
CAS No.: 407-20-5
Molecular Formula: C5H3BrFN
Formula Weight: 175.99
Flash Point: 64°(148°F)
Odour: Characteristic
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04112555
Fórmula:
C₅H₃BrFN Ponto de Fusão: 24…28 °C Ponto de Inflamação: 64 °C (148 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04112555 Número CAS: 407-20-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |