Print…
6-Bromonicotinic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H27926.14 H27926.06
H27926.14EA 398 EUR
H27926.14 H27926.06
6-Bromonicotinic acid ≥97%
6-Bromonicotinic acid
Purity: 97% CAS No.: 6311-35-9 Molecular Formula: C6H4BrNO2 Formula Weight: 202.01 Melting Point: 179-188° MDL No.: MFCD01927100
Fórmula: C₆H₄BrNO₂
Ponto de Fusão: 179…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01927100
Número CAS: 6311-35-9