Print…
5-Bromonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Bromo-5-pyridine carboxylic acid, 5-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 5-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
228435-10G 228435-50G
SIAL228435-10GEA 85.9 EUR
SIAL228435-10G SIAL228435-50G
5-Bromonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
5-Bromonicotinic acid
Fórmula: C₆H₄BrNO₂
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 184…185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009783
Número CAS: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5