Print…
5-Bromonicotinic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-5-pyridine carboxylic acid, 5-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 5-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
211390100 211390500 211392500
ACRO211390100EA 21.8 EUR
ACRO211390100 ACRO211390500 ACRO211392500
5-Bromonicotinic acid 98%
5-Bromonicotinic acid
Fórmula: C₆H₄BrNO₂
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 178…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009783
Número CAS: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5
Encomendar
Appearance White to yellow-grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥180 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥97.5 %