2-Bromo-3-chloropyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L20012.03
L20012.06
L20012.03EA
26.2
EUR
L20012.03
L20012.06
2-Bromo-3-chloropyridine ≥97%
2-Bromo-3-chloropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 96424-68-9
Molecular Formula: C5H3BrClN
Formula Weight: 192.44
Melting Point: 59-61°
Beilstein Reference: 1561638
Fórmula:
C₅H₃BrClN Ponto de Fusão: 59…61 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04039344 Número CAS: 96424-68-9 |