Print…
3-Bromopyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B80208-100G B80208-25G B80208-5G
SIALB80208-100GEA 318 EUR
SIALB80208-100G SIALB80208-25G SIALB80208-5G
3-Bromopyridine, Sigma-Aldrich®
3-Bromopyridine
Fórmula: C₅H₄BrN
Ponto de ebulição: 173 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –27 °C
Densidade: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006373
Número CAS: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III