Print…
2-Bromopyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B80100-100G B80100-25G B80100-500G
SIALB80100-100GEA 139 EUR
SIALB80100-100G SIALB80100-25G SIALB80100-500G
2-Bromopyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromopyridine
Fórmula: C₅H₄BrN
Ponto de ebulição: 192 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006219
Número CAS: 109-04-6
EINECS: 203-641-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II