Print…
Piridazina 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
131760050 131760500
ACRO131760050EA 41.6 EUR
ACRO131760050 ACRO131760500
Piridazina 98+%
Piridazina
Fórmula: C₄H₄N₂
Ponto de ebulição: 208 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 1,103 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006463
Número CAS: 289-80-5
EINECS: 206-025-5
Merck Index: 12,08152
Encomendar
Appearance Clear yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5225 to 1.5245 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %