3-Chloro-6-methoxypyridazine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14173.06
A14173.14
A14173.22
A14173.06EA
46.5
EUR
A14173.06
A14173.14
A14173.22
3-Chloro-6-methoxypyridazine ≥97%
3-Chloro-6-methoxypyridazine
Purity: 97%
CAS No.: 1722-10-7
Molecular Formula: C5H5ClN2O
Formula Weight: 144.56
Melting Point: 90-92°
Beilstein Reference: 118854
Fórmula:
C₅H₅ClN₂O Ponto de ebulição: 174…175 °C (3 mmHg) Ponto de Fusão: 90…92 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006467 Número CAS: 1722-10-7 EINECS: 217-019-7 |