3-Amino-6-chloropyridazine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10185.06
A10185.14
A10185.06EA
101
EUR
A10185.06
A10185.14
3-Amino-6-chloropyridazine 98%
3-Amino-6-chloropyridazine
Purity: 98%
CAS No.: 5469-69-2
Molecular Formula: C4H4ClN3
Formula Weight: 129.55
Melting Point: ca 218° dec.
Beilstein Reference: 110918
Fórmula:
C₄H₄ClN₃ Ponto de Fusão: ∼ 218 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051506 Número CAS: 5469-69-2 EINECS: 226-796-1 |