Print…
3,6-Dichloropyridazine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D73200-100G D73200-25G
SIALD73200-100GEA 165 EUR
SIALD73200-100G SIALD73200-25G
3,6-Dichloropyridazine, Sigma-Aldrich®
3,6-Dichloropyridazine
Fórmula: C₄H₂Cl₂N₂
Ponto de ebulição: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Ponto de Fusão: 70 °C
Densidade: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006466
Número CAS: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III