Print…
3,6-Dichloropyridazine para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.42712.0025 8.42712.0100
8.42712.0025EA 89.5 EUR
8.42712.0025 8.42712.0100
3,6-Dichloropyridazine para síntese, Sigma-Aldrich®
3,6-Dichloropyridazine
Fórmula: C₄H₂Cl₂N₂
Ponto de ebulição: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Ponto de Fusão: 70 °C
Densidade: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006466
Número CAS: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Solubility 0.0012 g/l (20 °C)
Melting Point 72 °C
Molar Mass 148.98 g/mol