Print…
3,6-Dichloropyridazine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A14795.14 A14795.22 A14795.A1 A14795.A7
A14795.14EA 44.3 EUR
A14795.14 A14795.22 A14795.A1 A14795.A7
3,6-Dichloropyridazine ≥98%
3,6-Dichloropyridazine
Purity: 98% CAS No.: 141-30-0 Molecular Formula: C4H2Cl2N2 Formula Weight: 148.98 Melting Point: 66-70° Beilstein Reference: 111151 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006466
Fórmula: C₄H₂Cl₂N₂
Ponto de ebulição: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Ponto de Fusão: 66…70 °C
Densidade: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006466
Número CAS: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III