Print…
Pireno para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21051.0005 8.21051.0050 8.21051.0250
8.21051.0005EA 27 EUR
8.21051.0005 8.21051.0050 8.21051.0250
Pireno para síntese, Sigma-Aldrich®
Pireno
Fórmula: C₁₆H₁₀
Ponto de ebulição: 404 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 148…150 °C
Densidade: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 200…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004136
Número CAS: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b03eb6b87b60315a282988993f066fd2d3af129&vid=d3f1ffa103d650d2e9f49139db04842dfa6ca0ff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 0.135 mg/l (25 °C)
Melting Point 148 - 150 °C
Molar Mass 202.26 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Boiling Point 393 °C (1013 hPa)
Flash Point 200 - 220 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)