Print…
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3,5-Dimethylpyrazol, 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D182001-100G D182001-5G
SIALD182001-100GEA 90.4 EUR
SIALD182001-100G SIALD182001-5G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₅H₈N₂
Ponto de ebulição: 218 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,8839 g/cm³ (16 °C)
Número MDL : MFCD00005243
Número CAS: 67-51-6
EINECS: 200-657-5