3,5-Dimethyl-1H-pyrazole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3,5-Dimethylpyrazol, 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole
A10157.0B
A10157.18
A10157.30
A10157.0BEA
373
EUR
A10157.0B
A10157.18
A10157.30
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole ≥99%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Purity: 99%
CAS No.: 67-51-6
Molecular Formula: C5H8N2
Formula Weight: 96.13
pH: 6.7
Melting Point: 105-108°
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 106325
MDL No.: MFCD00005243
Fórmula:
C₅H₈N₂ Ponto de ebulição: 218 °C Ponto de Fusão: 105…108 °C Densidade: 0,8839 g/cm³ (16 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005243 Número CAS: 67-51-6 EINECS: 200-657-5 |