1-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Methylpyrazole
L14831.14
L14831.06
L14831.03
L14831.14EA
205
EUR
L14831.14
L14831.06
L14831.03
1-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
1-Methyl-1H-pyrazole
Purity: 97+%
CAS No.: 930-36-9
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4760
Odour: Pungent
Boiling Point: 127°
Beilstein Reference: 105207
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00144943
Fórmula:
C₄H₆N₂ Peso Molecular: 82.11 g/mol Ponto de ebulição: 127 °C Densidade: 0.988 Ponto de Inflamação: 35 °C (95 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00144943 Número CAS: 930-36-9 ADR: 3 III |